328731
Chlorameisensäure-2-nitrophenylester
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
132-133 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-4-2-1-3-5(6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
FHLXUWOHGKLDNF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges