Merck
326895
Sigma-Aldrich
Aluminium
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
≥99.99%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Durchmesser
0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable