Merck
288071
Sigma-Aldrich
Dichloro-bis-(ethylendiamin)-platin(II)
About This Item
Lineare Formel:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES String
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)