262129
2-Brom-5-chlortoluol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
Dichte
1.543 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter