238678
IGEPAL® CO-890
average Mn ~1,982
Synonym(e):
Polyoxyethylen-(40)-nonylphenylether, verzweigt
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~1,982
mp (Schmelzpunkt)
46-47 °C (lit.)
HLB
17
SMILES String
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
380.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
193.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)