204617
Thallium(III)-oxid
99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thallium
mp (Schmelzpunkt)
717 °C (lit.)
SMILES String
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChIKey
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges