196339
2-Pyrrolidinon-1-essigsäure-methylester
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
Dichte
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
InChIKey
HPDZYDTXCOFUOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup