190586
4,4-Dimethyl-2-pentanol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
137-137.5 °C/736 mmHg (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
InChIKey
OIBKGNPMOMMSSI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup