Merck
187569
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3-cyclohexen-1-methanol, Gemisch aus cis und trans
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H8CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.06 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CC=CCC1CO
InChI
1S/C8H14O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-3,7-9H,4-6H2,1H3
InChIKey
FNCRYRFSEYFWQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)