Merck
159700
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-pentanol, Gemisch aus (±)-erythro und (±)-threo
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter