Merck
15626
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidin -dihydrochlorid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-3-Piperidinamin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
190-195 °C
SMILES String
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChIKey
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)