Wichtige Dokumente
14735
N,N′-Bis-(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracendimethanamin
≥97.0% (CHN)
Synonym(e):
9,10-Bis-{N-[2-(dimethylamino)-ethyl]-methylaminomethyl}-anthracen
About This Item
Assay
≥97.0% (CHN)
SMILES String
CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
InChI
1S/C26H38N4/c1-27(2)15-17-29(5)19-25-21-11-7-9-13-23(21)26(20-30(6)18-16-28(3)4)24-14-10-8-12-22(24)25/h7-14H,15-20H2,1-6H3
InChIKey
KOLPZKQPBGVSAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)