Wichtige Dokumente
119288
Tricarbonyl-(cycloheptatrien)-molybdaen
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C7H8Mo(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
100-101 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C=CC=CC=C1
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?