Wichtige Dokumente
116556
Harmol -hydrochlorid Dihydrat
98%
Synonym(e):
1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol hydrochloride dihydrate
About This Item
Assay
98%
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)