Merck
110159
Sigma-Aldrich
Vinyl-cyclohexen-dioxid
97%
Synonym(e):
1-Epoxyethyl-3,4-epoxycyclohexan, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
Beilstein:
106071
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
230-232 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
InChIKey
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)