Merck
ADVH97AC96F7
AChemBlock
2-Isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
Größe auswählen
250 MG
€ 292,70
1 G
€ 660,13
5 G
€ 2.460,51
Lieferanten-SKU: U109830-250MG
€ 292,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 292,70
1 G
€ 660,13
5 G
€ 2.460,51
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.45
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: U109830-250MG
€ 292,70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C18H29N3O2/c1-14(2)23-18-13-16(3-4-17(18)19)20-7-5-15(6-8-20)21-9-11-22-12-10-21/h3-4,13-15H,5-12,19H2,1-2H3
InChIKey
AQKZHYLZPPVBIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109830-2-isopropoxy-4-4-morpholinopiperidin-1-yl-aniline.html
Synonym
2-isopropoxy-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)aniline
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109830-2-isopropoxy-4-4-morpholinopiperidin-1-yl-aniline.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)