Wichtige Dokumente
AABH99A4948D
AA BLOCKS, INC.
5-amino-4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-propyl-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-one
About This Item
Iupac Name
5-amino-4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-propyl-1,2-dihydro-3H-pyrrol-3-one
Inchi Code
1S/C14H15N3OS/c1-2-7-17-8-10(18)12(13(17)15)14-16-9-5-3-4-6-11(9)19-14/h3-6,8,18H,2,7,15H2,1H3
InChIKey
WLJKPRBIDBROPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=951626-59-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)