Merck
InicioAplicacionesQuímica analíticaCalibración, cualificación y validación
Calibración, cualificación y validación
Materiales de referencia certificados para calibración y validación del método
Los materiales de referencia son sustancias o materiales con unos valores homogéneos y bien establecidos de una o más de sus propiedades. Desempeñan un papel vital para garantizar la precisión de las mediciones mediante la calibración del método, la validación de un método de medición, la estimación de la incertidumbre de las mediciones o la asignación de valores a los materiales.
Los materiales de referencia son un componente crucial de la dinámica de trabajo de los estudios analíticos y de los esquemas de gestión de calidad más amplios. Se fabrican bajo requisitos estrictos y difieren de otros reactivos de laboratorio en la certificación y la trazabilidad de los datos proporcionados. Desde los materiales de referencia certificados (CRM) y otros grados de calidad de los materiales de referencia hasta los certificados de análisis, la trazabilidad metrológica y otros conceptos, el mundo de los materiales de referencia es inmenso y, a veces, confuso.
Artículos técnicos relacionados
Protocolos relacionados
Encuentre más artículos y protocolos
Los materiales de referencia se clasifican en cinco categorías principales en función de sus grados de calidad, desde la metrología nacional y otras normas primarias hasta los materiales de referencia certificados (CRM), los materiales de referencia (RM), las normas analíticas y los productos químicos para investigación o de calidad experimental. Los requisitos de certificación y trazabilidad aumentan de un grado de calidad a uno superior. Los gobiernos nacionales aportan la normalización del nivel superior, mientras que directrices ISO específicas proporcionan normalización para los CRM y los RM. Estos requisitos ISO son la ISO 17034, la ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 31.
Los productores de materiales de referencia deben cumplir estos requisitos ISO en la fabricación de los CRM o los RM. Para los materiales de referencia certificados, debe proporcionarse un certificado de análisis. La información contenida en dicho certificado está definida por las directrices ISO que se acaban de mencionar. Las especificaciones de calidad para los dos últimos niveles son perfiladas por cada productor independiente en lugar de por un gobierno nacional o por acreditaciones ISO específicas para los CRM y los RM.
Elección del material de referencia correcto para el propósito de su prueba
Norma nacional de metrología (por ejemplo, NIST, JRC, NMI Australia)
Norma farmacopeica (por ejemplo, USP, EP, BP, JP, IP)
  • Emitidas por un organismo autorizado
  • Se considera que proporcionan el más alto nivel de precisión y trazabilidad
Material de referencia certificado (CRM) (ISO 17034, 17025)
  • Se considera que proporciona el más alto nivel de precisión, incertidumbre y trazabilidad a una unidad de medida del SI
  • Fabricado por un productor de materiales de referencia acreditado
Material de referencia (RM) (ISO 17034)
  • Que cumple los requisitos ISO, menos exigentes que para los CRM
  • Fabricado por un productor de materiales de referencia acreditado
Patrón analítico (ISO 9001)
  • Certificado de análisis disponible
  • El nivel de certificación varía
Grado reactivo / investigación química
  • Puede venir con un certificado de análisis
  • No están caracterizados para su uso como materiales de referencia
Figura 2. Jerarquía de los materiales de referencia - ¿Cuáles son los diferentes tipos?
Dependiendo de los requisitos del método o de la disponibilidad del producto, los materiales de referencia se utilizan en tres formatos diferentes: polvo, disolución o matriz. La selección del material de referencia adecuado es de vital importancia para la aplicación analítica de un laboratorio, ya que la precisión de los resultados depende de la referencia.
Selección de materiales de referencia según el propósito de las pruebas
La cualificación y calibración de los instrumentos exige el mantenimiento y el establecimiento de su trazabilidad. El material de referencia seleccionado ayudan a que los laboratorios lo alcancen. En las aplicaciones diarias habituales de idoneidad del sistema, puede ser importante calificar un material de referencia que sea práctico y fácil de usar, a la vez que fiable y rentable para el uso diario. En la validación de métodos, el uso de materiales de referencia muy precisos y exactos es fundamental para demostrar que el método de laboratorio es preciso y exacto. A efectos de identidad y estimación, entre los atributos importantes de los materiales de referencia se cuentan la autenticidad y la identidad probadas. En aplicaciones que implican cuantificación, valoración o evaluaciones de estabilidad se requieren materiales de referencia estables y precisos.
Tabla 1.Uso de los materiales de referencia: tipo de prueba
La selección de materiales de referencia idóneos para su propósito puede depender de varios factores, como los requisitos normativos, la disponibilidad, el tipo de aplicación analítica, el nivel de precisión y la matriz de la muestra.
Tabla 2.Guía de idoneidad para el propósito en la selección de patrón