Merck
InicioServiciosSoftware y plataformas digitalesMQuant® StripScan: no adivine, mida
MQuant® StripScan: no adivine, mida
La aplicación para móviles MQuant® Stripscan lee los resultado de las tiras reactivas MQuant® en tan solo unos segundos. Aproveche esta aplicación para el control en la producción de alimentos sólidos y líquidos, para controlar la desinfección o en pruebas medioambientales, para los siguientes parámetros:
  • pH
  • Ensayo de ácido ascórbico
  • Ensayo de amonio
  • Ensayos de nitratos
  • Ensayo de nitritos
  • Ensayo de ácido peracético
  • Ensayo de peróxidos
  • Ensayo de sulfatos
  • Ensayo de sulfitos
  • Dureza Total
Nuestras tiras reactivas MQuant® proporcionan una determinación semicuantitativa de parámetros. En combinación con la aplicación, ofrecen precisión digital en la lectura de sus resultados.
Características:
  • Lecturas de resultados rápidas, precisas y reproducibles: puede confiar en sus resultados digitales
  • Gestión de datos, rastreabilidad y uso compartido de la documentación y los resultados sin esfuerzo
    • La referencia de color universal se suministra ahora sin coste extra como valor añadido con todas las tiras reactivas compatibles
    • Disponible la aplicación MQuant®StripScan gratuita en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple. ¡Descárguela AHORA!
¿Cómo medir los parámetros usando la aplicación?
Realice pruebas utilizando la aplicación
El logotipo de la aplicación MQuant® StripScan para una lectura rápida y precisa de varios parámetros analíticos químicos
Descargue la aplicación GRATUITA MQuant® StripScan
La aplicación MQuant® StripScan es compatible con dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) con iOS 15 y Android OS 12 o superior. Cree su perfil en la aplicación para que sus resultados estén documentados y tus datos guardados.
Para descargarla, busque «MQuant® StripScan» en Google Play Store o en Apple App Store o escanee el código QR de la tarjeta MQuant ® suministrada con su ensayo MQuant® .
Descargue su aplicación móvil gratuita para la lectura de la tira reactiva ahora
Un cítrico y un vaso de precipitado que contiene una muestra líquida de la fruta que está sujeta a pruebas de ácido ascórbico utilizando tiras reactivas de ácido ascórbico MQuant®, junto con la tarjeta de referencia de color MQuant® y los paquetes de las tiras reactivas
Inicie la aplicación MQuant® StripScan en su dispositivo móvil y tenga preparadas la tira reactiva MQuant® y la tarjeta MQuant®® que se le ha suministrado en los paquetes de producto listos para el ensayo.
La aplicación MQuant® StripScan permite una lectura sencilla de 10 parámetros químicos; véase PRODUCTOS RELACIONADOS a continuación. 
    Un químico sumerge la tira reactiva MQuant® en un líquido contenido en un vaso de precipitados pequeño para analizar un parámetro químico
    Sumerja la tira reactiva en la muestra preparada durante aproximadamente 2 segundos. Sacuda el exceso de líquido de la tira y seque la parte posterior de la tira con una toalla de papel.
      Un usuario selecciona el parámetro químico en la aplicación MQuant® StripScan, probada con la tira reactiva MQuant®, para leer los resultados en la aplicación instalada en el teléfono inteligente
      Seleccione el parámetro de ensayo correspondiente en la aplicación y aguarde el tiempo de espera indicado por el reloj de cuenta atrás.
        Un usuario coloca correctamente una tira reactiva MQuant® sumergida en la tarjeta de referencia de color antes de que la aplicación MQuant® StripScan la lea en un dispositivo
        Durante la cuenta atrás, coloque la tira reactiva sumergida en la zona gris de la tarjeta MQuant®.
          Un usuario lee el resultado de la prueba de parámetros químicos escaneando la tira reactiva MQuant® sumergida con la aplicación MQuant® StripScan en un teléfono inteligente
          Antes de que finalice la cuenta atrás, coloque su smartphone sobre la tarjeta MQuant® y alinee las marcas de la tarjeta y la pantalla.
          La lectura se activa de forma automática.
            Un usuario observa el resultado analítico del parámetro químico en la aplicación MQuant® StripScan instalada en un teléfono inteligente
            Reciba el resultado de la prueba directamente en la pantalla de la aplicación. Todos los resultados de su ensayo se guardarán en su perfil. 
              La imagen muestra las cajas de embalaje de las tiras reactivas MQuant®, la tarjeta de referencia universal y dos dispositivos que muestran la aplicación MQuant® StripScan en ejecución
              Inicie sesión en el portal web MQuant® en https://www.mquant-stripscan.com/login. Allí usted puede gestionar su perfil de usuario, ver y analizar los resultados y compartir los datos de los ensayos con los miembros del equipo o directamente en un sistema LIMS.
              Recursos técnicos relacionados
              Something went wrong, please try again.
              Productos relacionados
              Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
              Network error: Failed to fetch