Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Upconversion Nanoparticles
Products
Marca
Sigma-Aldrich (16)
Nivel de calidad
Filtre los productos.
Showing 1-16 of 16
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
926620
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
:Yb,Er@NaYF
4
, Oil soluble core-shell, fluorescence λ
ex
980, green light
Expandir
Ver Fijación de precios
926590
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Tm@NaYF
4
, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
980, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926558
Upconversion Nanoparticles,
NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, PEG-NH2 modified core-shell ucnps,980 excitation, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926604
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
980 nm, green light
Expandir
Ver Fijación de precios
926612
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
,Yb,Nd, Oil soluble core shell upconversion nanoparticle, 808 excited, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926515
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, fluorescence λ
ex
980 nm, green light
Expandir
Ver Fijación de precios
926671
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF4,Yb,Nd, 808 excited, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926639
Upconversion Nanoparticles,
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4, Oil soluble core shell, 980 excitation, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926663
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, 808 excited, green
Expandir
Ver Fijación de precios
926574
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
808 nm, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926655
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
-Yb,Tm@NaYF4, 980 excitation, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926647
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
Expandir
Ver Fijación de precios
926523
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
Yb, Nd, PEG-NH
2
modified core-shell, fluorescence λ
ex
808 nm, blue light
Expandir
Ver Fijación de precios
926531
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-NH
2
modified core-shell, 808 excitation, green light
Expandir
Ver Fijación de precios
926566
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, PEG-NH
2
modified core-shell, 980 excitation, green light
Expandir
Ver Fijación de precios
926582
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, 808 excitation, green light