Merck
TWEEN® 20 Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Tween® 20 Solution
TWEEN® 20 Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
Número de CAS:
Products
Categoría de producto
Marca
Forma física
Nivel de calidad