Merck
Clorhidrato de Trizma® Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Clorhidrato de Trizma®
Clorhidrato de Trizma® Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Sinónimos:
Clorhidrato de trometano, TRIS / HCI, TRIS hydrochloride, Tris(hidroximetil)-aminometano hydrochloride
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Products
Categoría de producto
Marca
Color
Peso de la fórmula
Valor de pH
Valor de pK