Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
Sinónimos:
FTO glass
Número CE:
242-159-0
Products
Categoría de producto
accessories (5)
Marca
Sigma-Aldrich (3)
Composición química
Diámetro (mm)
Longitud (mm)
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-12 of 12
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
735167
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735140
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735159
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 100 mm × 100 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735256
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 100 mm × 100 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735175
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735248
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735183
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
surface resistivity ~8 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735264
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 300 mm × 300 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735213
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 100 mm × 100 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735221
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 300 mm × 300 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735191
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 3.2 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Expandir
Ver Fijación de precios
735205
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq