DMT-2′O-TC-rU Phosphoramidite
Sinónimos:
O5′-(4,4′-dimethoxytrityl)-O2′-(1,1-dioxothiomorpholine-4-thiocarbonyl)uridine O3′-(O-(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite)
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H54N5O11PS2
Número de CAS:
Peso molecular:
924.03
Products
Categoría de producto
Marca
Color
Peso de la fórmula
Forma física
Técnica
Showing 1-3 of 3