Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Certified sec. standard reference buffer solution
Products
Marca
Supelco (5)
Agencia
Formato
Composición química
Nivel de calidad
Aplicación
Tipo de material de referencia
Filtre los productos.
Showing 1-5 of 5
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
1.07202
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur
®
Expandir
Ver Fijación de precios
1.07203
Certified sec. standard reference buffer solution,
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.18₀ (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver Fijación de precios
1.07200
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00
5
(25°C) Certipur
®
Expandir
Ver Fijación de precios
1.07204
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.67₉ (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver Fijación de precios
1.07205
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 7.41 (25 °C), Certipur