Merck
Calcein Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Calcein
Calcein Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Sinónimos:
Bis[N,N−bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Fluorescein-bis(methyliminodiacetic acid), Fluorexon
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H26N2O13
Número de CAS:
Peso molecular:
622.53
Products
Categoría de producto
Color
Peso de la fórmula
Forma física
Nivel de calidad