Nombre del producto
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Número de producto
36798
Marca de producto
sigma
Número CAS
100343-98-4
Peso molecular
275.30
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Yellow to Dark Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPCE AREA %) | ≥ 95.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EMISSION MAXIMUM | 463 - 473 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | EXC. 450 NM IN METHANOL |