Nombre del producto
Dimetilsulfóxido analytical standard
Número de producto
94563
Marca de producto
sial
Número CAS
67-68-5
Peso molecular
78.13
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.95 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.478 - 1.480 |
| WATER (COULOMETR.) | ≤ 0.30 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |