Nombre del producto
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
Número de producto
69478
Marca de producto
sial
Número CAS
24589-78-4
Peso molecular
199.25
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.0 % |
| GC MINOR COMPONENT 1 (AREA %) | 0.8 - 1.5 % |
| MINOR COMPONENT 1 | TRIMETHYLCHLOROSILANE |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.377 - 1.380 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |