Nombre del producto
Dibenzothiophene analytical standard
Número de producto
45776
Marca de producto
sial
Número CAS
132-65-0
Peso molecular
184.26
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow and Faint Beige to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 96 - 102 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |