Nombre del producto
4-(4-Methylphenyl)benzaldehyde 97%
Referencia del producto
664782
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
36393-42-7
Peso molecular
196.24
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO YELLOW POWDER, CRYSTALS OR |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 96.5% - 103.5% (WITH HYDROXYLAMINE) |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED APRIL 4, 2006 BTR |