Nombre del producto
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine 97%
Referencia del producto
658839
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
57184-25-5
Peso molecular
140.23
Ensayo
Especificación
Appearance (Color)Colorless to Yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms to Structure
Proton NMR spectraConforms to Structure
Purity (GC)≥96.5 %