Nombre del producto
Ethyl 3,5-dinitrobenzoate 99%
Referencia del producto
301337
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
618-71-3
Peso molecular
240.17
Ensayo | Especificación |
---|---|
Appearance (Color) | White to Yellow |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder, Crystals or Fibers | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥98.5 % |