Nombre del producto
Ethyl diacetoacetate 97%
Referencia del producto
249629
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
603-69-0
Peso molecular
172.18
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS TO LIGHT YELLOW LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 95% (MINIMUM) |
REVISED SEPTEMBER 5, 2007 BTR |