Nombre del producto
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Referencia del producto
167789
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
3964-56-5
Peso molecular
207.45
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Fibers
PURITY (GC AREA %)≥ 98.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE