Nombre del producto
Ethyl 4-hydroxybenzoate ReagentPlus®, 99%
Referencia del producto
111988
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
120-47-8
Peso molecular
166.17
Ensayo | Especificación |
---|---|
Appearance (Color) | White |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥98.5 % |
Solubility (Turbidity) | Clear |
5% in 95% Ethanol | |
Solubility (Color) | Colorless to Faint Yellow |