Merck
TA9H97BAF1C0
Targetmol Chemicals Inc.
HAEGTFT acetate(926018-95-3 free base)
About This Item
Peso molecular:
821.84
Iupac Name
(2S,5S,8S,14S)-14-((S)-2-((S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido)propanamido)-5-benzyl-2,8-bis((R)-1-hydroxyethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazaheptadecanedioic acid--acetic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C33H47N9O12.C2H4O2/c1-16(38-29(49)21(34)12-20-13-35-15-37-20)28(48)39-22(9-10-25(46)47)30(50)36-14-24(45)41-26(17(2)43)32(52)40-23(11-19-7-5-4-6-8-19)31(51)42-27(18(3)44)33(53)54;1-2(3)4/h4-8,13,15-18,21-23,26-27,43-44H,9-12,14,34H2,1-3H3,(H,35,37)(H,36,50)(H,38,49)(H,39,48)(H,40,52)(H,41,45)(H,42,51)(H,46,47)(H,53,54);1H3,(H,3,4)/t16-,17+,18+,21-,22-,23-,26-,27-;/m0./s1
Clave InChI
IOGUQTQPKUEFLH-FXWHAICVSA-N
temp. de almacenamiento
-80/-20
Purity
100%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/HAEGTFT acetate(926018-95-3 free base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/HAEGTFT acetate(926018-95-3 free base)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)