Merck
TA9H97BAF133
Targetmol Chemicals Inc.
yibeissine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
443.63
Iupac Name
(3S,3'R,3a'S,4aS,6aS,6bS,6'S,7a'R,9R,11R,11aS,11bR)-3,11-dihydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-1,2,3,3a',4,4a,4',5',6a,6b,6',7,7',7a',8,11,11a,11b-octadecahydro-3'H-spiro[benzo[a]fluorene-9,2'-furo[3,2-b]pyridin]-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C27H41NO4/c1-13-9-21-24(28-12-13)15(3)27(32-21)8-6-17-18-11-20(30)19-10-16(29)5-7-26(19,4)23(18)25(31)22(17)14(27)2/h13,15-19,21,23-25,28-29,31H,5-12H2,1-4H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19+,21+,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Clave InChI
NURPXYQPDMVKOY-RUKZUWONSA-N
temp. de almacenamiento
-80/-20
Purity
99.88%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/yibeissine
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/yibeissine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)