Merck
SY3H99DF03BE
Synthonix Corporation
7-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.04
Número MDL:
Iupac Name
7-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H5IN4/c7-5-2-1-4-6(8)9-3-10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
ZEBGLCLVPCOXIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83648.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83648.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)