Merck
SY3H999964D4
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-(3,4-difluorophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3,4-difluorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20F2N2O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-7-6-18-13(9-19)10-4-5-11(16)12(17)8-10/h4-5,8,13,18H,6-7,9H2,1-3H3
Clave InChI
QBNNRKZKLMCXLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80795.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80795.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)