Merck
SY3H998DB71C
Synthonix Corporation
5-[(tert-butyldiphenylsilyl)oxy]pentan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
342.55
Número MDL:
Iupac Name
5-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)pentan-1-ol
Inchi Code
1S/C21H30O2Si/c1-21(2,3)24(19-13-7-4-8-14-19,20-15-9-5-10-16-20)23-18-12-6-11-17-22/h4-5,7-10,13-16,22H,6,11-12,17-18H2,1-3H3
Clave InChI
KDDINKVWYZFSIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/80114.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80114.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)