Merck
SY3H998DB698
Synthonix Corporation
ethyl 2-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)cyclopent-1-ene-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-1-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11F3O5S/c1-2-16-8(13)6-4-3-5-7(6)17-18(14,15)9(10,11)12/h2-5H2,1H3
Clave InChI
ZFLPJHGXVFJDCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/79982.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/79982.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)