SY3H996B941C
Synthonix Corporation
2-chloro-4-methylquinolin-7-ol
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
Clave InChI
DLMSIBVCSQBHEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/78665.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)