Merck
SY3H996B939D
Synthonix Corporation
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-5,11H,6H2
InChI key
JZDRYPJLENDYQU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78444.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78444.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)