Merck
SY3H996B9390
Synthonix Corporation
5-iodopyridine-2,3-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
Iupac Name
5-iodo-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Clave InChI
AFRXFIAZWJFIBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78428.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78428.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)