Merck
SY3H996B935D
Synthonix Corporation
4,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
JPFHYMMFZMXFMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78339.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78339.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)