Merck
SY3H990F93A4
Synthonix Corporation
(2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)4-9-1-3(2-10)11-4/h1,10H,2H2
Clave InChI
CJKBHQFTYWBAQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40855.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40855.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)