Merck
SY3H990F92F4
Synthonix Corporation
Methyl 5-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-4-3-5(8)11-6(4)7(9)10-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
SHCAFAUPTCPXRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74177.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74177.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)