Merck
SY3H98B97F1C
Synthonix Corporation
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7(8(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,13,14)
Clave InChI
HQRSIMQXCAWAJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76908.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76908.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)