Merck
SY3H98B97E69
Synthonix Corporation
(S)-4-Phenyloxazolidine-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(10-9(12)13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,12)/t7-/m0/s1
Clave InChI
ZSEHBLBYCASPDO-ZETCQYMHSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76446.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76446.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)